Learn More
Acide 3,5-dinitrosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
L’acide 3,5-dinitrosalicylique, numéro CAS 609-99-4, également appelé DNS ou DNSA, est utilisé pour quantifier les niveaux de glucides dans le sang par calorimétrie.
86.43€ - 508.53€
Identifiants chimiques
CAS | 609-99-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4N2O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 228.12 |
Numéro MDL | MFCD00007104 |
Clé InChI | LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid |
CID PubChem | 11873 |
ChEBI | CHEBI:53648 |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10654632
|
Thermo Scientific Acros
156441000 |
100 g | Flacon en verre |
86.43€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10664632
|
Thermo Scientific Acros
156445000 |
500 g | Flacon en verre |
316.58€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15139203
|
Thermo Scientific Acros
156440010 |
1 kg | Flacon en verre |
508.53€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’acide 3,5-dinitrosalicylique également connu sous le nom de DNS ou de DNSA réagit avec les sucres réducteurs formant de l’acide 3-amino-5-nitrosalicylique, qui est un composé aromatique avec une absorption maximale à 540 nm permettant la mesure par spectrophotomètre de la quantité de molécules réductrices
Applications
- Il est utilisé dans la quantification des sucres réducteurs par colorimétrie dans le sang.Il est également utilisé pour analyser l’activité de la glycosidase (glycoside hydrolase) par quantification du sucre réducteur émis par voie enzymatique.
- L’acide 3,5-dinitrosalicylique peut détecter des substances réductrices dans l’urine
- Ce composé est utilisé pour détecter la présence de groupes carbonyles libres (C=O)
- L’acide 3,5-dinitrosalicylique peut être utilisé pour déterminer les effets des nanoparticules d’argent (AgNP) sur les fuites de membranes
Identifiants chimiques
609-99-4 | |
228.12 | |
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N | |
11873 | |
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
C7H4N2O7 | |
MFCD00007104 | |
3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid | |
CHEBI:53648 |
Spécification
3,5-Dinitrosalicylic acid | |
609-99-4 | |
100.0 | |
Jaune | |
98% | |
(O2N)2C6H2(OH)CO2H | |
10,122 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene | |
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-] | |
11873 | |
228.12 | |
Poudre |
98% | |
97.5 | |
170.0°C to 174.0°C | |
Authentique | |
C7H4N2O7 | |
MFCD00007104 | |
3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid | |
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N | |
228.12 | |
CHEBI:53648 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Mention d’avertissement GHS : Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-204-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VO2965000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3,5-Dinitrosalicylic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche