Learn More
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.80€ - 361.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99-33-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3ClN2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.56 |
Numéro MDL | MFCD00007248 |
Clé InChI | NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc; |
CID PubChem | 7432 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10157700
|
Thermo Scientific Acros
408710250 |
25 g | Flacon en verre |
37.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10677021
|
Thermo Scientific Acros
408711000 |
100 g | Flacon en verre |
101.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10195313
|
Thermo Scientific Acros
408715000 |
500 g | Flacon en verre |
361.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
99-33-2 | |
230.56 | |
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N | |
7432 | |
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl |
C7H3ClN2O5 | |
MFCD00007248 | |
benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc; | |
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle |
Spécification
3, 5-Dinitrobenzoyl chloride | |
98.5 | |
67.0°C to 70.0°C | |
196°C (15.0 hPa) | |
99% | |
MFCD00007248 | |
01,320 | |
benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc; | |
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle | |
7432 | |
99% |
99-33-2 | |
100.0 | |
Jaune à beige | |
Authentique | |
C7H3ClN2O5 | |
09, 414 | |
15, 3303 | |
Solubility in water: decomposes | |
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl | |
230.56 | |
230.56 | |
Cristaux ou aiguilles cristallines |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Le contact avec l’eau libère du gaz toxique.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-750-6
RUO – Research Use Only