Learn More
Acide 3,5-Dinitro-2-méthylbenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
35.60€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS 24341-76-2
Formule moléculaire C7H7BN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 225.95
Numéro MDL MFCD00757434
Clé InChI ZESXGHPFWNSQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dinitro-2-methylphenylboronic acid, 3,5-dinitro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-4,6-dinitrotoluene, 2-methyl-3,5-dinitrophenyl boronic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzeneboronic acid, boronicacid, b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl, acmc-1ceer, 2-methyl-3,5-dinitro-phenyl boronic acid, boronicacid,b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl
CID PubChem 4353496
Nom IUPAC Acide (2-méthyl-3,5-dinitrophényl)boronique
SMILES CC1=C(C=C(C=C1B(O)O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Products 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15479367
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52611.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15489367
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52611.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
24341-76-2
225.95
ZESXGHPFWNSQQV-UHFFFAOYSA-N
4353496
CC1=C(C=C(C=C1B(O)O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
C7H7BN2O6
MFCD00757434
3,5-dinitro-2-methylphenylboronic acid, 3,5-dinitro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-4,6-dinitrotoluene, 2-methyl-3,5-dinitrophenyl boronic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzeneboronic acid, boronicacid, b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl, acmc-1ceer, 2-methyl-3,5-dinitro-phenyl boronic acid, boronicacid,b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl
Acide (2-méthyl-3,5-dinitrophényl)boronique
Spécification
3,5-Dinitro-2-methylbenzeneboronic acid
122°C to 128°C
MFCD00757434
ZESXGHPFWNSQQV-UHFFFAOYSA-N
Acide (2-méthyl-3,5-dinitrophényl)boronique
4353496
96%
24341-76-2
C7H7BN2O6
3,5-dinitro-2-methylphenylboronic acid, 3,5-dinitro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-4,6-dinitrotoluene, 2-methyl-3,5-dinitrophenyl boronic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzeneboronic acid, boronicacid, b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl, acmc-1ceer, 2-methyl-3,5-dinitro-phenyl boronic acid, boronicacid,b-2-methyl-3,5-dinitrophenyl
CC1=C(C=C(C=C1B(O)O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
225.95
225.95
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante