Learn More
3,5-diméthylpipéridine, 96 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10114250
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35794-11-7
Formule moléculaire C7H16N
Poids moléculaire (g/mol) 114.21
Numéro MDL MFCD00005996,MFCD09832871
Clé InChI IDWRJRPUIXRFRX-KNVOCYPGSA-O
Synonyme piperidine, 3,5-dimethyl, 3,5-lupetidine, 3,5-dimethylpiperidin, 3,5-dimethylpiperidine, cis + trans, pubchem7709, 3,5-dimethylpiperdine, 3,5 dimethylpiperidine, 3,5-dimethylpiperadine, acmc-1afvq, hexahydro-3,5-lutidine
CID PubChem 118259
Nom IUPAC 3,5-diméthylpipéridine
SMILES C[C@H]1C[NH2+]C[C@@H](C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylpiperidine
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 144°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4434 to 1.4464
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.85
Poids de la formule 113.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethylpiperidine, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.