Learn More
Bromure de 3,5-diméthylbenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10457012
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27129-86-8
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
Numéro MDL MFCD00013539
Clé InChI QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5-dimethylbenzylbromide, alpha-bromomesitylene, benzene, 1-bromomethyl-3,5-dimethyl, .alpha.-bromomesitylene, 5-bromomethyl-1,3-dimethylbenzene, a-bromomesitylene, pubchem9979, 3,5dimethylbenzyl bromide
CID PubChem 141334
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-3,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)CBr)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dimethylbenzyl bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36°C to 40°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 101°C to 103°C (8.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 199.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethylbenzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.