Learn More
Chlorure de 3,5-dimethoxybenzoyl, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11417796
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyl a été utilisé pour étudier le mécanisme et la cinétique de la solvolyse des chlorures 3,4- et 3,5-diméthoxybenzoyl dans divers solvants binaires. Le chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyl subit une réaction d’addition avec le 4,4-diméthyl-2-pentyne en présence d’AlCl3 via le déplacement de 1,2-méthyle. Il est utilisé comme intermédiaire chimique et organique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17213-57-9
Formule moléculaire C9H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.62
Numéro MDL MFCD00000676
Clé InChI FTHPLWDYWAKYCY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 87003
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-diméthoxybenzoyle
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dimethoxybenzoyl chloride
Point de fusion 42°C to 44°C
Point d’ébullition 152°C to 154°C (11 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 511839
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme benzoyl chloride, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy benzoyl chloride, 3,5-dimethoxy-benzoyl chloride, acmc-1c560, benzoyl chloride,3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzoic acid chloride, 3,5-dimethoxybenzoyl chloride, 3,5-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 98%