Learn More
Acide 3,5-diméthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
61.90€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 192182-54-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11BO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.982 |
Numéro MDL | MFCD03095127 |
Clé InChI | XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl |
CID PubChem | 4374257 |
Nom IUPAC | Acide (3,5-diméthoxyphényl)boronique |
SMILES | B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15409737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52965.03 |
1 g |
61.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15419737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52965.06 |
5 g |
234.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid is used as reactant for palladium-catalyzed coupling reactions, preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators, preparation of aryl alkenes via three-component coupling catalyzed by palladium and Suzuki-Miyaura coupling. It is also used as reactant for rhodium catalyzed cyanation with N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzenesulfonamide and preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 3,5-diméthoxybenzèneboronique est utilisé comme réactif pour les réactions de couplage catalysées par le palladium, préparation de dérivés de la benzopyranone comme modulateurs de récepteurs GABAA positifs, préparation d’alcènes aryle via un couplage à trois composants catalysé par le couplage du palladium et de Suzuki-Miyaura. Il est également utilisé comme réactif pour la cyanation catalysée par le rhodium avec le N-cyano-N-phényl-p-méthylbenzènesulfonamide et la préparation d’inhibiteurs de bisphosphonate de synthase de la farnésyle pyrophosphate humaine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
192182-54-0 | |
181.982 | |
XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N | |
4374257 | |
B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O |
C8H11BO4 | |
MFCD03095127 | |
3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl | |
Acide (3,5-diméthoxyphényl)boronique |
Spécification
3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid | |
205°C to 207°C | |
MFCD03095127 | |
Soluble in methanol. | |
B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O | |
181.982 | |
181.98 |
192182-54-0 | |
C8H11BO4 | |
3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl | |
XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3,5-diméthoxyphényl)boronique | |
4374257 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only