Learn More
3’,5’-diméthoxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
76.10€ - 772.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39151-19-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.20 |
Numéro MDL | MFCD00008739 |
Clé InChI | YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889 |
CID PubChem | 95997 |
Nom IUPAC | 1-(3,5-diméthoxyphényl)éthanone |
SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25224.03 |
1 g |
76.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25224.06 |
5 g |
229.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25224.14 |
25 g | |||||||
Description
3',5'-Dimethoxyacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-3-methylindazole1. It was used in the synthesis of (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl acetate-ether-180.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3′,5′-Dimethoxyacetophenone-diméthoxyacétophénone est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de 5,7-diméthoxy-3-méthylindazole1. Il a été utilisé dans la synthèse de (R)-(+)-1-(3,5-diméthoxyphenyl)éthyl acétate-éther-180.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
39151-19-4 | |
180.20 | |
YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N | |
95997 | |
COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O |
C10H12O3 | |
MFCD00008739 | |
3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889 | |
1-(3,5-diméthoxyphényl)éthanone |
Spécification
3',5'-Dimethoxyacetophenone | |
39°C to 41°C | |
>110°C (230°F) | |
1.543 | |
2045586 | |
Insoluble in water. | |
COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O | |
180.20 | |
180.2 |
39151-19-4 | |
290°C to 291°C | |
C10H12O3 | |
MFCD00008739 | |
3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889 | |
YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,5-diméthoxyphényl)éthanone | |
95997 | |
97% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 254-322-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KM5775717
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only