Learn More
Acide 3,5-diméthoxy-4-hydroxycinnamique, 98 %, isomère majoritairement trans, Thermo Scientific Chemicals
35.58€ - 289.44€
Identifiants chimiques
CAS 530-59-6
Formule moléculaire C11H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 224.21
Clé InChI PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonyme sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
CID PubChem 637775
ChEBI CHEBI:15714
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10428450
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
115550010
1 g Flacon en verre
35.58€
1g
10356130
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
115550050
5 g Flacon en verre
105.53€
5g
11915121
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
115550250
25 g Flacon en verre
289.44€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
530-59-6
224.21
sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
CHEBI:15714
COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
C11H12O5
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
637775
Acide (E)-3-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
Spécification
3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
97.5
203.0°C to 205.0°C
Authentique
C11H12O5
10,508
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and acetone
COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
224.21
CHEBI:15714
98%
530-59-6
100.0
Beige / jaune à jaune
98%
HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Acide (E)-3-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)prop-2-énoïque
637775
224.21
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-487-3
Identifiant produit
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.