Learn More
3’,5-Diméthoxy4’-hydroxyacétophénone,97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.70€ - 258.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2478-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.20 |
Numéro MDL | MFCD00008748 |
Clé InChI | OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy |
CID PubChem | 17198 |
ChEBI | CHEBI:2404 |
Nom IUPAC | 1-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)éthanone |
SMILES | COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10102910
|
Thermo Scientific Acros
115540010 |
1 g | Flacon en verre |
33.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10346130
|
Thermo Scientific
115540050 |
5 g | Flacon en verre |
75.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10339273
|
Thermo Scientific Acros
115540250 |
25 g | Flacon en verre |
258.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2478-38-8 | |
196.20 | |
OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N | |
17198 | |
1-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)éthanone |
C10H12O4 | |
MFCD00008748 | |
acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy | |
CHEBI:2404 | |
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O |
Spécification
3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone | |
2478-38-8 | |
100.0 | |
Beige à marron | |
97% | |
HOC6H2(OCH3)2COCH3 | |
08,II,444 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,ether | |
COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O | |
196.20 | |
CHEBI:2404 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
123°C to 128°C | |
Authentique | |
C10H12O4 | |
MFCD00008748 | |
acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy | |
OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)éthanone | |
17198 | |
196.2 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 219-610-5
missing translation for 'rtecsNumber' : AM8440000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.