Learn More
3,5-dihydroxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
39.90€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS 3147-62-4
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00017123
Clé InChI PLYYMFBDRBSPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy-benzamide, alpha-resorcylamide, 3,5-resorcylic acidamide, 3,5-dihydroxybenzoic acid amide, .alpha.-resorcylamide, pubchem13928, a-resorcyl amide, acmc-1coua, ksc494k8l
CID PubChem 76604
Nom IUPAC 3,5-dihydroxybenzamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)C(=O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08457.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11398175
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08457.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
3147-62-4
153.137
PLYYMFBDRBSPJZ-UHFFFAOYSA-N
76604
C1=C(C=C(C=C1O)O)C(=O)N
C7H7NO3
MFCD00017123
benzamide, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy-benzamide, alpha-resorcylamide, 3,5-resorcylic acidamide, 3,5-dihydroxybenzoic acid amide, .alpha.-resorcylamide, pubchem13928, a-resorcyl amide, acmc-1coua, ksc494k8l
3,5-dihydroxybenzamide
Spécification
3,5-Dihydroxybenzamide
∽280°C (decomposition)
MFCD00017123
benzamide, 3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy-benzamide, alpha-resorcylamide, 3,5-resorcylic acidamide, 3,5-dihydroxybenzoic acid amide, .alpha.-resorcylamide, pubchem13928, a-resorcyl amide, acmc-1coua, ksc494k8l
C1=C(C=C(C=C1O)O)C(=O)N
153.137
153.14
3147-62-4
C7H7NO3
2690560
PLYYMFBDRBSPJZ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dihydroxybenzamide
76604
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 221-571-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante