Learn More
Acide 3,5-difluoro-2-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349725
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 737000-76-9
Formule moléculaire C7H7BF2O3
Poids moléculaire (g/mol) 187.94
Numéro MDL MFCD03095353
Clé InChI JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
CID PubChem 2734607
Nom IUPAC Acide (3,5-difluoro-2-méthoxyphényl) boronique
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 112°C to 115°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 187.94
Pourcentage de pureté 97%