Learn More
Iodure de 3,5-dichlorophénylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionnée sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™
Code produit. 15425315
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorophenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312692-86-7
Densité 1.002
Quantité 50 mL
Formule moléculaire C6H3Cl2IZn
Numéro MDL MFCD01319865
Numéro UN UN3399
Synonyme 3,5-dichlorophenylzinc iodide, 3,5-dichlorophenyl zincylium iodide
Clé InChI HIWLJUNTNGOHMX-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=[C-]C=C(C=C1Cl)Cl.[Zn+]I
Nom IUPAC 1,3-dichlorobenzène-5-ide ; iodozinc(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 338.274
CID PubChem 3341003
Poids de la formule 338.28