Learn More
3,5-dibromosalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
18.40€ - 1342.00€
Identifiants chimiques
CAS 90-59-5
Numéro MDL MFCD00003318
Clé InChI JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
CID PubChem 7024
Nom IUPAC 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10045853
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
153400010
1 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10562551
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
153400250
25 g Flacon en verre
128.00€
25g
10562741
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
153401000
100 g Flacon en verre
399.00€
100g
10589243
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
153405000
500 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
90-59-5
JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
7024
C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
MFCD00003318
3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldéhyde
Spécification
3, 5-Dibromosalicylaldehyde
90-59-5
100.0
Marron-jaune à vert-jaune
98%
Br2C6H2(OH)CHO
08,55
3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
279.91
279.91
Poudre cristalline
98%
97.5
80°C to 84°C
Authentic
C7H4Br2O2
MFCD00003318
15,3032
JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldéhyde
7024
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful in contact with skin.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-003-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CU5609000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.