Learn More
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.10€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1455-77-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H5N5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.09 |
Numéro MDL | MFCD00005233 |
Clé InChI | PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine |
CID PubChem | 15078 |
ChEBI | CHEBI:75425 |
Nom IUPAC | 1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine |
SMILES | C1(=NC(=NN1)N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10511252
|
Thermo Scientific Acros
112440050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10489210
|
Thermo Scientific Acros
112440250 |
25 g | Flacon en verre |
91.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10167653
|
Thermo Scientific Acros
112441000 |
100 g | Flacon en verre |
246.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1455-77-2 | |
99.09 | |
PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N | |
15078 | |
1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine |
C2H5N5 | |
MFCD00005233 | |
guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine | |
CHEBI:75425 | |
C1(=NC(=NN1)N)N |
Spécification
3,5-Diamino-1,2,4-triazole | |
97.5 | |
204°C to 208°C | |
Authentique | |
C2H5N5 | |
26, 193 | |
PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N | |
1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine | |
15078 | |
99.09 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
1455-77-2 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
98% | |
MFCD00005233 | |
guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine | |
C1(=NC(=NN1)N)N | |
99.09 | |
CHEBI:75425 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-937-2
RUO – Research Use Only