Learn More
3-(4-hydroxyphényl)propionitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.40€ - 146.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17362-17-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.18 |
Numéro MDL | MFCD00016492 |
Clé InChI | KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile |
CID PubChem | 87079 |
Nom IUPAC | 3-(4-hydroxyphényl)propanenitrile |
SMILES | OC1=CC=C(CCC#N)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07934.03 |
1 g |
44.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07934.06 |
5 g |
146.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile is commonly used as a tool to evaluate the biological role of ERβ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-(4-hydroxyphényl)propionitrile est couramment utilisé comme outil pour évaluer le rôle biologique de ERβ ;
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
17362-17-3 | |
147.18 | |
KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N | |
87079 | |
OC1=CC=C(CCC#N)C=C1 |
C9H9NO | |
MFCD00016492 | |
3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile | |
3-(4-hydroxyphényl)propanenitrile |
Spécification
3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile | |
54°C to 58°C | |
C9H9NO | |
UN3439 | |
3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile | |
KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N | |
3-(4-hydroxyphényl)propanenitrile | |
87079 | |
98% |
17362-17-3 | |
166°C (8 mmHg) | |
MFCD00016492 | |
1448680 | |
Insoluble in water. | |
OC1=CC=C(CCC#N)C=C1 | |
147.18 | |
147.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 241-393-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only