Learn More
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.60€ - 403.00€
Identifiants chimiques
CAS | 501-97-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.176 |
Numéro MDL | MFCD00002778 |
Clé InChI | NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid |
CID PubChem | 10394 |
ChEBI | CHEBI:32980 |
Nom IUPAC | Acide 3-(4-hydroxyphényl)propanoïque |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11431958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14567.09 |
10 g |
33.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14567.18 |
50 g |
89.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14567.30 |
250 g |
403.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid is a potential antioxidant. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique est un antioxydant potentiel. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
501-97-3 | |
166.176 | |
NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N | |
10394 | |
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propanoïque |
C9H10O3 | |
MFCD00002778 | |
3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid | |
CHEBI:32980 | |
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O |
Spécification
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid | |
126°C to 131°C | |
MFCD00002778 | |
3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid | |
NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-(4-hydroxyphényl)propanoïque | |
10394 | |
166.18 |
501-97-3 | |
C9H10O3 | |
2209841 | |
Soluble in water. | |
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O | |
166.176 | |
CHEBI:32980 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-931-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MW5342000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only