Learn More
3,4-Éthylènedioxythiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
50.85€ - 226.13€
Identifiants chimiques
CAS | 126213-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.172 |
Numéro MDL | MFCD02093622 |
Clé InChI | GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane |
CID PubChem | 4421864 |
Nom IUPAC | 2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine |
SMILES | C1COC2=CSC=C2O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15473018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56533.06 |
5 g |
50.85€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15483018
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56533.14 |
25 g |
226.13€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,4-Ethylenedioxythiophene is used as a monomer to synthesize the conductive polymers and used as a reductant in the one-pot synthesis of gold nanoparticles from chloroauric acid, as starting material used in palladium-catalyzed mono and bis-arylation reactions and in the synthesis of conjugated polymers and copolymers, with potential optical applications. It is also used in redox activity, electroactivity and conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3,4-éthylènedioxythiophène est utilisé comme monomère pour synthétiser les polymères conducteurs et comme réducteur dans la synthèse monopote de nanoparticules d’or à partir d’acide chloroaurique, comme matériau de départ dans les réactions mono- et bis-arylation catalysées par le palladium et dans la synthèse de polymères conjugués et de copolymères, avec des applications optiques potentielles. Il est également utilisé dans l’activité redox, l’électroactivité et la conductivité.
Solubilité
Non miscible avec l’eau. Miscible avec l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
126213-50-1 | |
142.172 | |
GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N | |
4421864 | |
C1COC2=CSC=C2O1 |
C6H6O2S | |
MFCD02093622 | |
3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane | |
2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine |
Spécification
3,4-Ethylenedioxythiophene | |
1.331 | |
104°C (219°F) | |
1.5765 | |
UN2810 | |
Immsicible with water. Miscible with alcohol and ether. | |
C1COC2=CSC=C2O1 | |
142.172 | |
142.17 |
126213-50-1 | |
193°C | |
C6H6O2S | |
MFCD02093622 | |
3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane | |
GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine | |
4421864 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P330-P361-P363-P501c
H302-H311-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 603-128-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only