Learn More
3,4-diméthyl-1,2-cyclopentanedione, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 10083370
Click to view available options
2,5 g ; flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dimethyl-1, 2-cyclopentanedione
Note relative au nom 97%
CAS 13494-06-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10O2
Numéro MDL MFCD00143063
Quantité 2.5g
Synonyme 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, 1,2-cyclopentanedione, 3,4-dimethyl, fema no. 3268, 1,2-cyclopentanedione,3,4-dimethyl, caramel pentadione, 3,4-dimethyl 1,2-cyclopentandione, acmc-209bxe, 3,4-dimethyl-1,2-cyclopentadione, fg
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Clé InChI WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CC(=O)C(=O)C1C
Nom IUPAC 3,4-diméthylcyclopentane-1,2-dione
Poids moléculaire (g/mol) 126.15
CID PubChem 61633
Poids de la formule 126.15
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione