Learn More
3,4-diméthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
82.80€ - 1313.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2033-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.165 |
Numéro MDL | MFCD00008390 |
Clé InChI | SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113 |
CID PubChem | 16251 |
Nom IUPAC | 3,4-diméthoxyphénol |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423764
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11344.06 |
5 g |
82.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433764
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11344.14 |
25 g |
338.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443764
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11344.22 |
100 g |
1313.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
3,4-Dimethoxyphenol is used in the preparation of 5,6-dimethoxy benzofuranone derivatives and multi-target anti Alzheimer compounds. It is also used in the preparation of 3,4-dimethoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside and 4-(but-2-enyloxy)-1,2-dimethoxybenzene. Further, it serves as a precursor for 4H-chromenes synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3,4-diméthoxyphénol est utilisé dans la préparation de dérivés de 5,6-diméthoxybenzofuranone et de composés anti-Alzheimer multi-cibles. Il est également utilisé dans la préparation de 3,4-diméthoxyphényl-bêta-D-glucopyranoside et de 4-(but-2-ényloxy)-1,2-diméthoxybenzène. De plus, il sert de précurseur dans la synthèse des 4H-chromènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible with bases, acid chlorides, acid anhydrides and oxidizing agents.
Identifiants chimiques
2033-89-8 | |
154.165 | |
SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N | |
16251 | |
COC1=C(C=C(C=C1)O)OC |
C8H10O3 | |
MFCD00008390 | |
phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113 | |
3,4-diméthoxyphénol |
Spécification
3,4-Dimethoxyphenol | |
79°C to 82°C | |
C8H10O3 | |
1366650 | |
phenol, 3,4-dimethoxy, 4-hydroxyveratrole, 3,4-bis methyloxy phenol, unii-38b43wcu83, 3,4-dimethoxy phenol, 3,4-dimethoxyphel, 3,4,dimethoxyphenol, phenol,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-pheno, pubchem4113 | |
SMFFZOQLHYIRDA-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-diméthoxyphénol | |
16251 | |
98% |
2033-89-8 | |
167°C (14 mmHg) | |
MFCD00008390 | |
Light sensitive | |
Soluble in water. | |
COC1=C(C=C(C=C1)O)OC | |
154.165 | |
154.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 217-995-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only