Learn More
Alcool de 3,4-diméthoxybenzyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
37.79€ - 357.78€
Identifiants chimiques
CAS | 93-03-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.19 |
Clé InChI | OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol |
CID PubChem | 7118 |
ChEBI | CHEBI:62150 |
Nom IUPAC | (3,4-diméthoxyphényl)méthanol |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10142810
|
Thermo Scientific Acros
115490250 |
25 g | Flacon en verre |
37.79€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10000790
|
Thermo Scientific Acros
115491000 |
100 g | Flacon en verre |
107.54€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11934731
|
Thermo Scientific Acros
115495000 |
500 g | Flacon en verre |
357.78€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
93-03-8 | |
168.19 | |
3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol | |
CHEBI:62150 | |
COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC |
C9H12O3 | |
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N | |
7118 | |
(3,4-diméthoxyphényl)méthanol |
Spécification
3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol | |
95.0 | |
22.0°C | |
1.1500g/mL | |
>112°C | |
95% min. (GC) | |
(CH3O)2C6H3CH2OH | |
06,1113 | |
3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol | |
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N | |
(3,4-diméthoxyphényl)méthanol | |
7118 | |
168.19 | |
Liquide huileux |
93-03-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H12O3 | |
1.5510 to 1.5540 | |
1.15 | |
Solubility in water: miscible | |
COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC | |
168.19 | |
CHEBI:62150 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-212-
- 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.