Learn More
3’,4’-Dihydroxypropiophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.70€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7451-98-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.176 |
Numéro MDL | MFCD00016440 |
Clé InChI | HNWIHBDMOYWCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3',4'-dihydroxypropiophenone, 3,4-dihydroxypropiophenone, propiophenone, 3',4'-dihydroxy, 1-3,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3,4-dihydroxyphenyl, 1-3,4-dihydroxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-dihydroxyphenyl, 4-propionylbrenzcatechin, propiophenone,4'-dihydroxy, 3', 4'-dihydroxypropiophenone |
CID PubChem | 96267 |
Nom IUPAC | 1-(3,4-dihydroxyphényl)propan-1-one |
SMILES | CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11415503
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13444.03 |
1 g |
39.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11425503
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13444.06 |
5 g |
144.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsC’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
7451-98-1 | |
166.176 | |
HNWIHBDMOYWCGX-UHFFFAOYSA-N | |
96267 | |
CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O |
C9H10O3 | |
MFCD00016440 | |
3',4'-dihydroxypropiophenone, 3,4-dihydroxypropiophenone, propiophenone, 3',4'-dihydroxy, 1-3,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3,4-dihydroxyphenyl, 1-3,4-dihydroxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-dihydroxyphenyl, 4-propionylbrenzcatechin, propiophenone,4'-dihydroxy, 3', 4'-dihydroxypropiophenone | |
1-(3,4-dihydroxyphényl)propan-1-one |
Spécification
3',4'-Dihydroxypropiophenone | |
145°C to 146°C | |
MFCD00016440 | |
HNWIHBDMOYWCGX-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,4-dihydroxyphényl)propan-1-one | |
96267 | |
98% |
7451-98-1 | |
C9H10O3 | |
3',4'-dihydroxypropiophenone, 3,4-dihydroxypropiophenone, propiophenone, 3',4'-dihydroxy, 1-3,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3,4-dihydroxyphenyl, 1-3,4-dihydroxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-dihydroxyphenyl, 4-propionylbrenzcatechin, propiophenone,4'-dihydroxy, 3', 4'-dihydroxypropiophenone | |
CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O | |
166.176 | |
166.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only