Learn More
Acide 3,4-dihydroxycinnamique, majoritairement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
61.70€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 331-39-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.159 |
Numéro MDL | MFCD00004392 |
Clé InChI | QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N |
Synonyme | caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid |
CID PubChem | 689043 |
ChEBI | CHEBI:16433 |
Nom IUPAC | Acide (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoïque |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11498496
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15950.09 |
10 g |
61.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408506
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15950.18 |
50 g |
202.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans stimulates prostaglandin synthesis at high doses. It has antioxidant, anti-inflammatory, anti-tumor and immunomodulatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 3,4-dihydroxycinnamique, majoritairement trans, stimule la synthèse de la prostaglandine à des doses élevées. Il possède des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-tumorales et immunomodulatrices.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (40 mg/mol), l’éthanol (25 mg/ml chaud), le DMF (∼7 mg/ml), le PBS, le PH 7,2 (∼0,65 mg/mol), l’eau chaude, l’acétate d’éthyle, l’hexane, le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
331-39-5 | |
180.159 | |
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N | |
689043 | |
Acide (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoïque |
C9H8O4 | |
MFCD00004392 | |
caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid | |
CHEBI:16433 | |
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O |
Spécification
3,4-Dihydroxycinnamic acid | |
331-39-5 | |
C9H8O4 | |
2210883 | |
caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid | |
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N | |
Acide (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoïque | |
689043 | |
180.16 |
predominantly trans | |
∼202°C (decomposition) | |
MFCD00004392 | |
14,1635 | |
Soluble in DMSO (40mg/mol),ethanol (25mg/mL warm),DMF (∽7mg/mL),PBS,PH 7.2 (∽0.65mg/mol),hot water,ethyl acetate,Chloroform Hexane,and methanol. | |
C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O | |
180.159 | |
CHEBI:16433 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H315-H319-H335
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H351-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 206-361-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GD8950000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only