Learn More
3,4-Dihydroxybenzaldoxime, 98 %
50.80€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3343-59-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.137 |
Numéro MDL | MFCD01070622 |
Clé InChI | XQTLVFXPCMGDOB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-dihydroxybenzaldoxime, 3,4-dihydroxybenzaldehyde oxime, acmc-20anf4, 4-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 3,4-dihydroxybenzaldehydeoxime, nufmsecagoxhav-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,3,4-dihydroxy-, oxime, 4-1e-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 2-hydroxy-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one |
CID PubChem | 6798780 |
Nom IUPAC | 2-hydroxy-4-[(hydroxyamino)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one |
SMILES | C1=CC(=O)C(=CC1=CNO)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314755
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17766.06 |
5 g |
50.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324755
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17766.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
3343-59-7 | |
153.137 | |
XQTLVFXPCMGDOB-UHFFFAOYSA-N | |
6798780 | |
C1=CC(=O)C(=CC1=CNO)O |
C7H7NO3 | |
MFCD01070622 | |
3,4-dihydroxybenzaldoxime, 3,4-dihydroxybenzaldehyde oxime, acmc-20anf4, 4-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 3,4-dihydroxybenzaldehydeoxime, nufmsecagoxhav-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,3,4-dihydroxy-, oxime, 4-1e-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 2-hydroxy-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
2-hydroxy-4-[(hydroxyamino)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one |
Spécification
3,4-Dihydroxybenzaldoxime | |
155°C to 157°C (decomposition) | |
MFCD01070622 | |
3,4-dihydroxybenzaldoxime, 3,4-dihydroxybenzaldehyde oxime, acmc-20anf4, 4-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 3,4-dihydroxybenzaldehydeoxime, nufmsecagoxhav-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,3,4-dihydroxy-, oxime, 4-1e-hydroxyimino methyl benzene-1,2-diol, 2-hydroxy-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
C1=CC(=O)C(=CC1=CNO)O | |
153.137 | |
153.14 |
3343-59-7 | |
C7H7NO3 | |
3126402 | |
XQTLVFXPCMGDOB-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxy-4-[(hydroxyamino)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
6798780 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures