Learn More
3,4-difluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.05€ - 312.56€
Identifiants chimiques
CAS | 2713-33-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4F2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.09 |
Numéro MDL | MFCD00010315 |
Clé InChI | BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa |
CID PubChem | 75927 |
Nom IUPAC | 3,4-difluorophénol |
SMILES | OC1=CC=C(F)C(F)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404324
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12596.06 |
5 g |
31.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414324
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12596.14 |
25 g |
101.51€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424324
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12596.22 |
100 g |
312.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2713-33-9 | |
130.09 | |
BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N | |
75927 | |
OC1=CC=C(F)C(F)=C1 |
C6H4F2O | |
MFCD00010315 | |
phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa | |
3,4-difluorophénol |
Spécification
3,4-Difluorophenol | |
34°C to 38°C | |
57°C (134°F) | |
C6H4F2O | |
UN2921 | |
phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa | |
OC1=CC=C(F)C(F)=C1 | |
130.09 | |
130.09 |
2713-33-9 | |
84°C to 86°C (20 mmHg) | |
Phenol-like | |
MFCD00010315 | |
2081085 | |
BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-difluorophénol | |
75927 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H314-H318-H228
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 424-300-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante