Learn More
3,4-difluoroiodobenzène, 99 %, ACROS Organics™
Code produit. 10338610
Click to view available options
25 g ; flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Difluoroiodobenzene
Note relative au nom 99%
CAS 64248-58-4
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.9900g/mL
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H3F2I
Formule linéaire IC6H3F2
Indice de réfraction 1.5570 to 1.559
Numéro MDL MFCD00044630
Quantité 25g
Gravité spécifique 1.99
Synonyme 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Clé InChI KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Nom IUPAC 1,2-difluoro-4-iodobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 239.99
CID PubChem 2724444
Poids de la formule 239.99
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Difluoroiodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.