Learn More
Bromure de 3,4-dichlorophénylmagnésium, solution 0,5M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10492780
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 79175-35-2, 109-99-9
% min. CAS 10.21, 87.24
Couleur Jaune à marron
% max. CAS 12.77, 89.79
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 65.0°C
Quantité 50 mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0.98
Formule moléculaire C6H3BrCl2Mg
Numéro MDL MFCD01319891
Synonyme 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-dichlorophenyl magnesium, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,4-dichlorphenylmagnesiumbromid, irrosodeqhizev-uhfffaoysa-m, 3,4-dichlorophenyl magnesium bromide, 3,4-dichlorophenyl-magnesium bromide, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clé InChI IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
Nom IUPAC magnésium ;1,2-dichlorobenzène-5-ide ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 250.20
CID PubChem 11043147
Poids de la formule 250.2
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.