Learn More
Acide 3,4-dichlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10073907
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151169-75-4
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD01074646
Clé InChI JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
CID PubChem 2734330
Nom IUPAC Acide (3,4-dichlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 284.0°C to 286.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.