Learn More
3,4-dichlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10497290
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-77-2
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00002258
Clé InChI WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichlorophenol, phenol, 3,4-dichloro, 3,3-dichloro-hydroxybenzene, unii-070ftm6dvf, ccris 5904, 070ftm6dvf, 3,4-dcp, 3,4-dichlorphenol, 3,4dichlorophenol, 3,4 dichlorophenol
CID PubChem 7258
ChEBI CHEBI:34323
Nom IUPAC 3,4-dichlorophenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorophenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65°C to 68°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3OH
Quantité 10 g
Beilstein 06, 190
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.