Learn More
3,4-dichlorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11409463
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6574-99-8
Formule moléculaire C7H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.008
Numéro MDL MFCD00016379
Clé InChI KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 81051
Nom IUPAC 3,4-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzonitrile
Point de fusion 69°C to 74°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2326352
Synonyme benzonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro benzonitrile, 3.4-dichlorobenzonitrile, 3, 4-dichlorobenzonitrile, 3,4-dichlorobenzenecarbonitrile, 3,4-dichloro-benzonitrile, pubchem3688, acmc-1b9ly, 3,4-dichlorobenzonitrile, buttpark 87\02-72
Poids de la formule 172.01
Pourcentage de pureté 97%