Learn More
3,4-dibromothiophène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
40.10€ - 416.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3141-26-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2Br2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.93 |
Numéro MDL | MFCD00005465 |
Clé InChI | VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 18452 |
Nom IUPAC | 3,4-dibromothiophène |
SMILES | BrC1=CSC=C1Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488763
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10512.03 |
1 g |
40.10€
1g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11498763
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10512.06 |
5 g |
109.00€
5g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11408773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10512.14 |
25 g |
416.00€
25g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3141-26-2 | |
241.93 | |
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dibromothiophène |
C4H2Br2S | |
MFCD00005465 | |
18452 | |
BrC1=CSC=C1Br |
Spécification
3,4-Dibromothiophene | |
4°C to 5°C | |
221°C to 222°C | |
C4H2Br2S | |
MFCD00005465 | |
thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493 | |
BrC1=CSC=C1Br | |
241.93 | |
241.94 |
3141-26-2 | |
2.188 | |
>110°C (230°F) | |
1.64 | |
107642 | |
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dibromothiophène | |
18452 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-546-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche