Learn More
3,4-diaminopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
82.00€ - 294.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54-96-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.13 |
Numéro MDL | MFCD00006401 |
Clé InChI | OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino |
CID PubChem | 5918 |
Nom IUPAC | pyridine-3,4-diamine |
SMILES | C1=CN=CC(=C1N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346320
|
Thermo Scientific
112390050 |
5 g | Flacon en verre |
82.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10542364
|
Thermo Scientific Acros
112390250 |
25 g | Flacon en verre |
294.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
54-96-6 | |
109.13 | |
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N | |
5918 | |
C1=CN=CC(=C1N)N |
C5H7N3 | |
MFCD00006401 | |
3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino | |
pyridine-3,4-diamine |
Spécification
3, 4-Diaminopyridine | |
97.5 | |
216°C to 221°C | |
240°C | |
97.5% min. (GC) | |
(C5H3N)(NH2)2 | |
22, II, 395 | |
3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino | |
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine-3,4-diamine | |
5918 | |
98% |
54-96-6 | |
100.0 | |
Brun à gris-brun | |
Authentique | |
C5H7N3 | |
MFCD00006401 | |
15, 398 | |
Solubility in water: 24g/L (20°C) | |
C1=CN=CC(=C1N)N | |
109.13 | |
109.13 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-220-9
Recommended Storage : Le produit s’assombrit durant le stockage
- 3,4-Diaminopyridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.