Learn More
3-(4-Chlorophénoxy)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
84.60€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 384346-27-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.689 |
Numéro MDL | MFCD08061075 |
Clé InChI | OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene |
CID PubChem | 3865138 |
Nom IUPAC | 3-(4-chlorophénoxy) pipéridine |
SMILES | C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439670
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50935.MD |
250 mg |
84.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449670
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50935.03 |
1 g |
295.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
384346-27-4 | |
211.689 | |
OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N | |
3865138 | |
C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl |
C11H14ClNO | |
MFCD08061075 | |
3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene | |
3-(4-chlorophénoxy) pipéridine |
Spécification
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine | |
C11H14ClNO | |
3-4-chlorophenoxy piperidine, 3-4-chloro-phenoxy-piperidine, acmc-20ankc, piperidine,3-4-chlorophenoxy, 4-chloro-1-3-piperidyloxy benzene | |
OXELOOCWZRBKSV-UHFFFAOYSA-N | |
3-(4-chlorophénoxy) pipéridine | |
3865138 | |
97% |
384346-27-4 | |
MFCD08061075 | |
Soluble in water. | |
C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)Cl | |
211.689 | |
211.69 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only