Learn More
Acide 3-(4-chlorobenzoyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific™
47.32€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS 3984-34-7
Formule moléculaire C10H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 212.63
Numéro MDL MFCD00002794
Clé InChI AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chloro-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-chlorobenzoyl propanoic acid, 3-p-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoicacid, maybridge1_006214, ncistruc1_000312, ncistruc2_000239, asischem d51605
CID PubChem 77604
Nom IUPAC Acide 4-(4-chlorophényl)-4-oxobutanoïque
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11449306
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18996.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11459306
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18996.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
3984-34-7
212.63
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
77604
OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
C10H9ClO3
MFCD00002794
4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chloro-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-chlorobenzoyl propanoic acid, 3-p-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoicacid, maybridge1_006214, ncistruc1_000312, ncistruc2_000239, asischem d51605
Acide 4-(4-chlorophényl)-4-oxobutanoïque
Spécification
3-(4-Chlorobenzoyl)propionic acid
128°C to 130°C
MFCD00002794
4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chloro-phenyl-4-oxo-butyric acid, 3-4-chlorobenzoyl propanoic acid, 3-p-chlorobenzoyl propionic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxobutanoicacid, maybridge1_006214, ncistruc1_000312, ncistruc2_000239, asischem d51605
OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
212.63
212.63
3984-34-7
C10H9ClO3
2104409
AHVASTJJVAYFPY-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-(4-chlorophényl)-4-oxobutanoïque
77604
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 223-627-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante