Learn More
3-(4-bromophényl)-4-(4-méthoxybenzyl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole, 97 %, Thermo Scientific™
163.00€ - 653.00€
Identifiants chimiques
CAS 1858241-84-5
Formule moléculaire C17H16BrN3O
Poids moléculaire (g/mol) 358.239
Numéro MDL MFCD22683153
Clé InChI YMJHVVWEYLBWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromophenyl-4-4-methoxyphenyl methyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-4-methoxybenzyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
CID PubChem 98000593
Nom IUPAC 3-(4-bromophényl)-4-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-méthyl-1,2,4-triazole
SMILES CC1=NN=C(N1CC2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15406106
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60918.MC
100 mg
N/A
15416106
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60918.ME
500 mg
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1858241-84-5
358.239
YMJHVVWEYLBWNG-UHFFFAOYSA-N
98000593
CC1=NN=C(N1CC2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)Br
C17H16BrN3O
MFCD22683153
3-4-bromophenyl-4-4-methoxyphenyl methyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-4-methoxybenzyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
3-(4-bromophényl)-4-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-méthyl-1,2,4-triazole
Spécification
3-(4-Bromophenyl)-4-(4-methoxybenzyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
C17H16BrN3O
3-4-bromophenyl-4-4-methoxyphenyl methyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-4-methoxybenzyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
CC1=NN=C(N1CC2=CC=C(C=C2)OC)C3=CC=C(C=C3)Br
358.239
358.24
1858241-84-5
MFCD22683153
YMJHVVWEYLBWNG-UHFFFAOYSA-N
3-(4-bromophényl)-4-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-5-méthyl-1,2,4-triazole
98000593
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante