Learn More
3-(4-bromophényl)-4-(3,4-dichlorophényl)-5-méthyl-4H-1,2,4-triazole, 97 %, Thermo Scientific™
163.00€ - 690.00€
Identifiants chimiques
CAS 1421261-47-3
Formule moléculaire C15H10BrCl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 383.07
Numéro MDL MFCD22683144
Clé InChI YHMKSEQFQPFOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
CID PubChem 97030413
Nom IUPAC 3-(4-bromophényl)-4-(3,4-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2,4-triazole
SMILES CC1=NN=C(N1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C3=CC=C(C=C3)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15415966
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60713.MC
100 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15425966
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60713.ME
500 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1421261-47-3
383.07
YHMKSEQFQPFOLL-UHFFFAOYSA-N
97030413
CC1=NN=C(N1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C3=CC=C(C=C3)Br
C15H10BrCl2N3
MFCD22683144
3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
3-(4-bromophényl)-4-(3,4-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2,4-triazole
Spécification
3-(4-Bromophenyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
C15H10BrCl2N3
3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
CC1=NN=C(N1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C3=CC=C(C=C3)Br
383.07
383.07
1421261-47-3
MFCD22683144
YHMKSEQFQPFOLL-UHFFFAOYSA-N
3-(4-bromophényl)-4-(3,4-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2,4-triazole
97030413
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante