Learn More
Dianhydride 3,4,9,10-perylénététracarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.10€ - 95.70€
Identifiants chimiques
CAS | 128-69-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H8O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 392.32 |
Numéro MDL | MFCD00006916 |
Clé InChI | CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride |
CID PubChem | 67191 |
Nom IUPAC | 7,18-dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaene-6,8,17,19-tetrone |
SMILES | O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10246923
|
Thermo Scientific Acros
130080250 |
25 g | Flacon en verre |
39.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666712
|
Thermo Scientific Acros
130081000 |
100 g | Flacon en verre |
95.70€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
128-69-8 | |
392.32 | |
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N | |
67191 | |
O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56 |
C24H8O6 | |
MFCD00006916 | |
3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride | |
7,18-dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaene-6,8,17,19-tetrone |
Spécification
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride | |
128-69-8 | |
100.0 | |
Rouge | |
97.5% min | |
MFCD00006916 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in dil.alkalies and conc. h2so4, insoluble in most common organic solvents | |
O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56 | |
392.32 | |
392.32 | |
Poudre |
98% | |
97.5 | |
>350.0°C | |
Authentique | |
C24H8O6 | |
3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride | |
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N | |
7,18-dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaene-6,8,17,19-tetrone | |
67191 | |
98% |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À L’HUMIDITÉ
missing translation for 'einecsNumber' : 204-905-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only