Learn More
3,4,5-triméthoxyphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
75.90€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS | 642-71-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.191 |
Numéro MDL | MFCD00008389 |
Clé InChI | VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol |
CID PubChem | 69505 |
ChEBI | CHEBI:2760 |
Nom IUPAC | 3,4,5-triméthoxyphénol |
SMILES | COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01527.06 |
5 g |
75.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01527.14 |
25 g |
257.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,4,5-Trimethoxyphenol is used as Flavonoid drug intermediates. It is used for pharmaceutical, cosmetics, agrochemicals and food industry research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3,4,5-triméthoxyphénol est utilisé comme intermédiaire médicamenteux à base de flavonoïdes. Il est utilisé dans le cadre de la recherche pharmaceutique, cosmétique, agrochimique et agro-alimentaire.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
Identifiants chimiques
642-71-7 | |
184.191 | |
VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N | |
69505 | |
3,4,5-triméthoxyphénol |
C9H12O4 | |
MFCD00008389 | |
antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol | |
CHEBI:2760 | |
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O |
Spécification
3,4,5-Trimethoxyphenol | |
143°C to 148°C | |
MFCD00008389 | |
Light sensitive | |
Soluble in chloroform. | |
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O | |
184.191 | |
CHEBI:2760 | |
97% |
642-71-7 | |
C9H12O4 | |
1958573 | |
antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol | |
VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N | |
3,4,5-triméthoxyphénol | |
69505 | |
184.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-387-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only