Learn More
Acide 3,4,5-triméthoxybenzènébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
60.70€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 182163-96-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13BO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.008 |
Numéro MDL | MFCD01075676 |
Clé InChI | RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid |
CID PubChem | 2734390 |
Nom IUPAC | acide boronique (3,4,5-triméthoxyphényl) |
SMILES | B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11398186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15191.03 |
1 g |
60.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308196
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15191.06 |
5 g |
177.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
182163-96-8 | |
212.008 | |
RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N | |
2734390 | |
B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O |
C9H13BO5 | |
MFCD01075676 | |
3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid | |
acide boronique (3,4,5-triméthoxyphényl) |
Spezifikation
3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid | |
∼245°C | |
MFCD01075676 | |
3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid | |
B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O | |
212.008 | |
212.01 |
182163-96-8 | |
C9H13BO5 | |
8205051 | |
RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N | |
acide boronique (3,4,5-triméthoxyphényl) | |
2734390 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only