Learn More
3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
113.00€ - 440.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 13677-79-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.12 |
Numéro MDL | MFCD00003371 |
Clé InChI | RGZHEOWNTDJLAQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | gallaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy, pyrogallol-5-carboxaldehyde, 3,4,5-trihydroxy benzaldehyde, pubchem21300, 3,4,5-trihydroxybenz, acmc-209c9s, 3,4,5-trihydroxybenzaldhyde, 3,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, 3,4,5-tris oxidanyl benzaldehyde |
CID PubChem | 83651 |
Nom IUPAC | 3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde |
SMILES | OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1O |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11439536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19270.03 |
1 g |
113.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19270.06 |
5 g |
440.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
3,4,5-trihydroxybenzaldehyde from Geum japonicum has dual inhibitory effect on matrix metalloproteinase 9; inhibition of gelatinoytic activity as well as MMP-9 expression in TNF-α induced HASMC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde de Geum japonicum a un double effet inhibiteur sur la métalloprotéinase de la matrice 9, l’inhibition de l’activité gelatinoytique ainsi que l’expression du MMP-9 dans l’HASMC induit par le TNF-α.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identificadores de productos químicos
13677-79-7 | |
154.12 | |
RGZHEOWNTDJLAQ-UHFFFAOYSA-N | |
83651 | |
OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1O |
C7H6O4 | |
MFCD00003371 | |
gallaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy, pyrogallol-5-carboxaldehyde, 3,4,5-trihydroxy benzaldehyde, pubchem21300, 3,4,5-trihydroxybenz, acmc-209c9s, 3,4,5-trihydroxybenzaldhyde, 3,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, 3,4,5-tris oxidanyl benzaldehyde | |
3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde |
Especificaciones
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde hydrate | |
∼212°C (decomposition) | |
MFCD00003371 | |
Air Sensitive | |
Soluble in DMSO and Methanol. | |
OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1O | |
154.12 | |
154.12 (Anhydrous) |
13677-79-7 | |
C7H6O4 | |
2091654 | |
gallaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy, pyrogallol-5-carboxaldehyde, 3,4,5-trihydroxy benzaldehyde, pubchem21300, 3,4,5-trihydroxybenz, acmc-209c9s, 3,4,5-trihydroxybenzaldhyde, 3,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, 3,4,5-tris oxidanyl benzaldehyde | |
RGZHEOWNTDJLAQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,4,5-trihydroxybenzaldéhyde | |
83651 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-168-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only