Learn More
Acide 3-(4,5-diphényl-1,3-oxazol-2-yl)propanoïque, 97 %, Thermo Scientific™
28.55€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21256-18-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 293.32 |
Numéro MDL | MFCD00215977 |
Clé InChI | OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir |
CID PubChem | 4614 |
ChEBI | CHEBI:7822 |
Nom IUPAC | Acide 3-(4,5-diphényl-1,3-oxazol-2-yl)propanoïque |
SMILES | OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10742133
|
Thermo Scientific Maybridge
SS00042DA |
1 g |
28.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10703377
|
Thermo Scientific Maybridge
SS00042DE |
5 g |
111.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
21256-18-8 | |
293.32 | |
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N | |
4614 | |
Acide 3-(4,5-diphényl-1,3-oxazol-2-yl)propanoïque |
C18H15NO3 | |
MFCD00215977 | |
oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir | |
CHEBI:7822 | |
OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
3-(4, 5-Diphenyl-1, 3-oxazol-2-yl)propanoic acid | |
97.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00215977 | |
oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir | |
OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
293.32 | |
CHEBI:7822 | |
97% |
21256-18-8 | |
97% | |
C18H15NO3 | |
15, 7023 | |
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-(4,5-diphényl-1,3-oxazol-2-yl)propanoïque | |
4614 | |
293.32 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.