Learn More
3-(3-méthylphényl)-3-oxopropanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10292492
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 53882-81-8
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD00067922
Clé InChI IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
CID PubChem 143105
Nom IUPAC 3-(3-méthylphényl)-3-oxopropanenitrile
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3C6H4C(O)CH2CN
Quantité 10 g
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%