Learn More
3-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5 -yl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11449580
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21767-12-4
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.246
Numéro MDL MFCD07801211
Clé InChI RLANOFAQNVDAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, 3-2-methoxy-phenoxy-pyrrolidine, s-3-2-methoxyphenoxy pyrrolidine, acmc-20apfb, 3-o-methoxyphenoxypyrrolidine, 3-2-methoxyphenoxy-pyrrolidine, pyrrolidine,3-2-methoxyphenoxy-, 3s
CID PubChem 14497355
Nom IUPAC 3-(2-méthoxyphénoxy)pyrrolidine
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%