Learn More
Acide 3-(3-fluorophénylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
51.70€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS | 874288-34-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H11BFNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 259.043 |
Numéro MDL | MFCD09027207 |
Clé InChI | OJAYVDZJZDGCFF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 3-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 3-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qly, 3-3-fluoroanilino-oxomethyl phenyl boronic acid, 3-3-fluorophenyl amino carbonyl phenylboronic acid |
CID PubChem | 44717663 |
Nom IUPAC | Acide [3-[(3-fluorophényl) carbamoyl] phényl] boronique |
SMILES | B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2=CC(=CC=C2)F)(O)O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
874288-34-3 | |
259.043 | |
OJAYVDZJZDGCFF-UHFFFAOYSA-N | |
44717663 | |
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2=CC(=CC=C2)F)(O)O |
C13H11BFNO3 | |
MFCD09027207 | |
3-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 3-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 3-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qly, 3-3-fluoroanilino-oxomethyl phenyl boronic acid, 3-3-fluorophenyl amino carbonyl phenylboronic acid | |
Acide [3-[(3-fluorophényl) carbamoyl] phényl] boronique |
Spécification
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid | |
C13H11BFNO3 | |
3-borono-n-3-fluorophenyl benzamide, 3-3-fluorophenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 3-3-fluorophenylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-3-fluorophenyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-3-fluorophenyl carbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qly, 3-3-fluoroanilino-oxomethyl phenyl boronic acid, 3-3-fluorophenyl amino carbonyl phenylboronic acid | |
B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)NC2=CC(=CC=C2)F)(O)O | |
259.043 | |
259.04 |
874288-34-3 | |
MFCD09027207 | |
OJAYVDZJZDGCFF-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [3-[(3-fluorophényl) carbamoyl] phényl] boronique | |
44717663 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante