Learn More
Acide 3,3-diméthylglutarique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.60€ - 540.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4839-46-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.17 |
Numéro MDL | MFCD00002716 |
Clé InChI | DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid |
CID PubChem | 20984 |
ChEBI | CHEBI:68502 |
Nom IUPAC | Acide3,3diméthylpentanedioïque |
SMILES | CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10467490
|
Thermo Scientific Acros
116240250 |
25 g | Flacon en verre |
51.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10743651
|
Thermo Scientific Acros
116241000 |
100 g | Flacon en verre |
140.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10321514
|
Thermo Scientific Acros
116245000 |
500 g | Flacon en verre |
540.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4839-46-7 | |
160.17 | |
DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N | |
20984 | |
Acide3,3diméthylpentanedioïque |
C7H12O4 | |
MFCD00002716 | |
3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid | |
CHEBI:68502 | |
CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O |
Spécification
3, 3-Dimethylglutaric acid | |
97.5 | |
98.0°C to 102.0°C | |
290.0°C | |
98% | |
HO2CCH2C(CH3)2CH2CO2H | |
02, 684 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and ether,sparingly soluble in benzene and chloroform,insoluble in low-boiling petroleum fractions | |
CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O | |
160.17 | |
CHEBI:68502 | |
98% |
4839-46-7 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
Authentique | |
C7H12O4 | |
MFCD00002716 | |
3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid | |
DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide3,3diméthylpentanedioïque | |
20984 | |
160.17 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-425-
RUO – Research Use Only