Learn More
3,3-Diméthylbutylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
93.60€ - 327.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15673-00-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.19 |
Numéro MDL | MFCD00008201 |
Clé InChI | GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 19709 |
Nom IUPAC | 3,3-diméthylbutan-1-amine |
SMILES | CC(C)(C)CCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10005863
|
Thermo Scientific Acros
179380010 |
1 g | Flacon en verre |
93.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10125653
|
Thermo Scientific Acros
179380050 |
5 g | Flacon en verre |
327.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15673-00-4 | |
101.19 | |
GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-diméthylbutan-1-amine |
C6H15N | |
MFCD00008201 | |
19709 | |
CC(C)(C)CCN |
Spécification
3, 3-Dimethylbutylamine | |
94.0 | |
Incolore à jaune | |
114°C to 116°C | |
Authentique | |
C6H15N | |
1.4120 to 1.4160 (20°C, 589nm) | |
0.752 | |
GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-diméthylbutan-1-amine | |
19709 | |
95% |
15673-00-4 | |
100.0 | |
0.7520g/mL | |
6°C | |
94% min. (GC) | |
(CH3)3CCH2CH2NH2 | |
MFCD00008201 | |
3,3-dimethylbutylamine, 1-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butylamine, 3,3-dimethyl-butylamine, 3,3-dimethylbutyamine, 3,3 dimethylbutylamine, acmc-1btoo, 3,3-dimethylbutyl amine, 1-butanamine,3,3-dimethyl | |
CC(C)(C)CCN | |
101.19 | |
101.19 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given i
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 239-749-5
- 3,3-Dimethylbutylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.