Learn More
{3-[3-(Diméthylamino)propoxy]phényl}méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11386835
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau {3-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS 912569-56-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H19NO2
Numéro MDL MFCD09064989
Quantité 5 g
Synonyme 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, benzenemethanol, 3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-phenyl-methanol, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
Clé InChI BABQTNDHVRVEJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)CO
Nom IUPAC [3-[3-(diméthylamino)propoxy]phényl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 209.289
CID PubChem 24229604
Poids de la formule 209.29
Pourcentage de pureté 97%