Learn More
3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
153.00€ - 605.00€
Identifiants chimiques
CAS | 209538-81-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.273 |
Numéro MDL | MFCD09064991 |
Clé InChI | GXMUQXKOVKMYIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 3-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile |
CID PubChem | 20991220 |
Nom IUPAC | 3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile |
SMILES | CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10357644
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59416DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
153.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10604785
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59416DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
605.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
209538-81-8 | |
204.273 | |
GXMUQXKOVKMYIO-UHFFFAOYSA-N | |
20991220 | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C#N |
C12H16N2O | |
MFCD09064991 | |
3-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 3-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile | |
3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile |
Spécification
3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09064991 | |
GXMUQXKOVKMYIO-UHFFFAOYSA-N | |
3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile | |
20991220 | |
97% |
209538-81-8 | |
100.0 | |
C12H16N2O | |
3-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 3-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C#N | |
204.273 | |
204.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
Mention d’avertissement GHS :danger