Learn More
3,3-diméthyl-1-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
70.00€ - 198.00€
Identifiants chimiques
CAS | 917-92-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.13 |
Numéro MDL | MFCD00008852 |
Clé InChI | PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene |
CID PubChem | 13512 |
Nom IUPAC | 3,3-diméthylbut-1-yne |
SMILES | CC(C)(C)C#C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10144850
|
Thermo Scientific Acros
223440050 |
5 mL | Flacon en verre |
70.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10341274
|
Thermo Scientific Acros
223440250 |
25 mL | Flacon en verre |
198.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
917-92-0 | |
82.13 | |
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N | |
13512 | |
CC(C)(C)C#C |
C6H10 | |
MFCD00008852 | |
3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene | |
3,3-diméthylbut-1-yne |
Spécification
3, 3-Dimethyl-1-butyne | |
97.5 | |
-78.0°C | |
0.6600g/mL | |
−034°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)3CC≡CH | |
MFCD00008852 | |
0.66 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene | |
CC(C)(C)C#C | |
82.13 | |
82.13 | |
Liquide |
917-92-0 | |
100.0 | |
Incolore | |
33.0°C to 38.0°C | |
Authentique | |
C6H10 | |
1.3730 to 1.3750 | |
01, 256 | |
3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene | |
PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-diméthylbut-1-yne | |
13512 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration H SGH
Liquide et vapeur extrêmement inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flemmes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-035-3
- 3,3-Dimethyl-1-butyne
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.