Learn More
3,3’-difluorobiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
97.00€ - 427.00€
Identifiants chimiques
CAS | 396-64-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H8F2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.19 |
Numéro MDL | MFCD00039216 |
Clé InChI | GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl # |
CID PubChem | 123058 |
Nom IUPAC | 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl |
SMILES | FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329375
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16740.03 |
1 g |
97.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339375
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16740.06 |
5 g |
427.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,3'-Difluorobiphenyl is used materials in ferroelectric display devices
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3,3′-difluorobiphényl est utilisé dans les dispositifs d’affichage ferro-électriques
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
396-64-5 | |
190.19 | |
GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N | |
123058 | |
FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1 |
C12H8F2 | |
MFCD00039216 | |
3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl # | |
3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl |
Spécification
3,3'-Difluorobiphenyl | |
7°C to 8°C | |
130°C (14 mmHg) | |
1.568 | |
UN3151 | |
3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl # | |
GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N | |
3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl | |
123058 | |
97% |
396-64-5 | |
1.21 | |
C12H8F2 | |
MFCD00039216 | |
2046445 | |
Difficult to mix. | |
FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1 | |
190.19 | |
190.19 |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BIPHÉNYLS POLYHALOGÉNÉS, LIQUIDES
missing translation for 'einecsNumber' : 206-905-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only